Salicylonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
141038-25G 141038-5G
SIAL141038-25GEA 111 EUR InStock
SIAL141038-25G SIAL141038-5G
Salicylonitril, Sigma-Aldrich®
Salicylonitril
Formel: C₇H₅NO
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…92 °C
Dichte: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002145
CAS-Nummer: 611-20-1
EINECS: 210-259-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge