2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF309.2.5 CFF309.10 CFF309.25 017349-25G 017349-1G 017349-5G
CHMPCFF309.2.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF309.2.5 CHMPCFF309.10 CHMPCFF309.25 FLUO017349-25G FLUO017349-1G FLUO017349-5G
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Melting Pt: 67,5 °C
MDL Number: MFCD00052341
CAS-Nummer: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge