3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00666.0001 TL00666.1 TL00666EA
MAYBTL00666.0001EA 0 EUR InStock
MAYBTL00666.0001 MAYBTL00666.1 MAYBTL00666EA
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201.63 g/mol
MDL Number: MFCD00203480
CAS-Nummer: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge