3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF408.5 CFF408.10 CFF408.25 017431-5G 017431-25G 017431-1G
CHMPCFF408.5EA 375 EUR InStock
CHMPCFF408.5 CHMPCFF408.10 CHMPCFF408.25 FLUO017431-5G FLUO017431-25G FLUO017431-1G
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
MDL Number: MFCD00203480
CAS-Nummer: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge