4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF407.5 CFF407.10 CFF407.25 017430-5G 017430-1G
CHMPCFF407.5EA 375 EUR InStock
CHMPCFF407.5 CHMPCFF407.10 CHMPCFF407.25 FLUO017430-5G FLUO017430-1G
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201.63 g/mol
MDL Number: MFCD00052337
CAS-Nummer: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge