Isophthalonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23900.0B B23900.30
B23900.0BEA 170 EUR InStock
B23900.0B B23900.30
Isophthalonitril ≥98%
Isophthalonitril
Purity: 98% CAS No.: 626-17-5 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 150°(302°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1072209 MDL No.: MFCD00001795
Formel: C₈H₄N₂
Siedepunkt: 288 °C
Melting Pt: 159…163 °C
Dichte: 1,30
Flash-Pt: >150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001795
CAS-Nummer: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge