Isophthalonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41355.0100 8.41355.0500
8.41355.0100EA 58.4 EUR InStock
8.41355.0100 8.41355.0500
Isophthalonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isophthalonitril
Formel: C₈H₄N₂
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 158…160 °C
Dichte: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001795
CAS-Nummer: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 163 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.014 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
Hill Formula C8H4N2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge