4-Acetamidobenzoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12711.18 A12711.30
A12711.18EA 46.9 EUR InStock
A12711.18 A12711.30
4-Acetamidobenzoesäure ≥98%
4-Acetamidobenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 556-08-1 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 390602
Formel: C₉H₉NO₃
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 261 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002534
CAS-Nummer: 556-08-1
EINECS: 209-114-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge