o-Acetylsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3160-1VL A3160-5X1VL
SIALA3160-1VLEA 205 EUR InStock
SIALA3160-1VL SIALA3160-5X1VL
o-Acetylsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
o-Acetylsalicylsäure
Formel: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: 138…140 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 250
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002430
CAS-Nummer: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge