Benzoylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
139726-250G 139726-50G
SIAL139726-250GEA 744 EUR InStock
SIAL139726-250G SIAL139726-50G
Benzoylbromid, Sigma-Aldrich®
Benzoylbromid
Formel: C₇H₅BrO
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1,527…1.5564 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000112
CAS-Nummer: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge