Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Isocyanatobenzoylchlorid ≥98%

Lieferant: MAYBRIDGE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

AC31442.10 AC31442.50
MAYBAC31442.10EA 0 EUR InStock
MAYBAC31442.10 MAYBAC31442.50
4-Isocyanatobenzoylchlorid ≥98%
4-Isocyanatobenzoylchlorid


Formel: C₈H₄ClNO₂
Siedepunkt: 54…55 °C (0,07 mmHg)
Melting Pt: 40…41 °C
Dichte: 1,31 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075605
CAS-Nummer: 3729-21-3
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35°C to 38°C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge