4-Butoxybenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11658.06 A11658.14
A11658.06EA 65.7 EUR InStock
A11658.06 A11658.14
4-Butoxybenzoylchlorid ≥98%
4-Butoxybenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 33863-86-4 Molecular Formula: C11H13ClO2 Formula Weight: 212.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5495 Boiling Point: 161-162°/9mm Beilstein Reference: 957203 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000689
Formel: C₁₁H₁₃ClO₂
Siedepunkt: 161…162 °C (9 mmHg)
Dichte: 1,121
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000689
CAS-Nummer: 33863-86-4
EINECS: 251-703-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge