4-Hexyloxybenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13367.06 A13367.14 A13367.22
A13367.06EA 59.6 EUR InStock
A13367.06 A13367.14 A13367.22
4-Hexyloxybenzoylchlorid ≥98%
4-Hexyloxybenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 39649-71-3 Molecular Formula: C13H17ClO2 Formula Weight: 240.73 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5383 Boiling Point: 203-205°/15mm Beilstein Reference: 2210619 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000690
Formel: C₁₃H₁₇ClO₂
Siedepunkt: 203…205 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,082
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000690
CAS-Nummer: 39649-71-3
EINECS: 254-561-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge