Terephthaloyldichlorid 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 100 EUR InStock
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Terephthaloyldichlorid 99+%
Terephthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79…83 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Flash-Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00000693
CAS-Nummer: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2923
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge