p-Anisohydrazid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A13015.09 A13015.18 A13015.30
A13015.09EA 35.2 EUR InStock
A13015.09 A13015.18 A13015.30
p-Anisohydrazid ≥98%
p-Anisohydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 3290-99-1 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 389017
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Melting Pt: 136…140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017073
CAS-Nummer: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge