Isopentylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W205818-10KG-K W205818-1KG-K
SIALW205818-10KG-KEA 600 EUR InStock
SIALW205818-10KG-K SIALW205818-1KG-K
Isopentylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Isopentylbenzoat
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026515
CAS-Nummer: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge