Pentylbenzoat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A10177.22 A10177.36
A10177.22EA 38.9 EUR InStock
A10177.22 A10177.36
Pentylbenzoat ≥98%
Pentylbenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 2049-96-9 Molecular Formula: C12H16O2 Formula Weight: 192.26 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 260° MDL No.: MFCD00048843
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Dichte: 0.99
Flash-Pt: 130 °C (266 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048843
CAS-Nummer: 2049-96-9
EINECS: 218-077-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge