Ethyl-2-isothiocyanatobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008927-5G 008927-25G 008927-50G
FLUO008927-5GEA 134 EUR InStock
FLUO008927-5G FLUO008927-25G FLUO008927-50G
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoat
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207.25 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.201 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041063
CAS-Nummer: 99960-09-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge