Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008999-5G 008999-25G
FLUO008999-5GEA 137 EUR InStock
FLUO008999-5G FLUO008999-25G
Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
Formel: C₉H₇NO₂S
MW: 193.23 g/mol
Siedepunkt: 104
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041062
CAS-Nummer: 16024-82-1
EINECS: 240-164-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge