Silberbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
227277-10G 227277-50G
SIAL227277-10GEA 79.4 EUR InStock
SIAL227277-10G SIAL227277-50G
Silberbenzoat, Sigma-Aldrich®
Silberbenzoat
Formel: C₇H₅AgO₂
MW: 228.98 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013030
CAS-Nummer: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge