6-Methoxyanthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009747-1G 009747-5G
FLUO009747-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO009747-1G FLUO009747-5G
6-Methoxyanthranilsäure
6-Methoxyanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01941328
CAS-Nummer: 53600-33-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge