4-(Methylamino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
119695-10G 119695-50G
SIAL119695-10GEA 64.7 EUR InStock
SIAL119695-10G SIAL119695-50G
4-(Methylamino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)benzoic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 159 °C
MDL Number: MFCD00002535
CAS-Nummer: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge