4-Isopropoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
014645-1G 014645-5G
FLUO014645-1GEA 345 EUR InStock
FLUO014645-1G FLUO014645-5G
4-Isopropoxybenzoesäure
4-Isopropoxybenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 163…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044318
CAS-Nummer: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge