Thiomersal
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13841854-100G 13841854-25G
MOLE13841854-100GEA 770 EUR InStock
MOLE13841854-100G MOLE13841854-25G
Thiomersal
Thiomersal
Formel: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404.82 g/mol
Melting Pt: 232…233 °C
Flash-Pt: 250 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013062
CAS-Nummer: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09451
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge