Phthalsäure ≥99,5% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
41770.22 41770.36
41770.22EA 44.4 EUR InStock
41770.22 41770.36
Phthalsäure ≥99,5% ACS
Phthalsäure
Purity: 99.5+% CAS No.: 88-99-3 Molecular Formula: C6H4(COOH)2 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 168°(334°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.593 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 205° dec. Beilstein Reference: 608199 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00002467
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205 °C (Zers.)
Dichte: 1.593
Flash-Pt: 168 °C (334 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 14,7371
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge