Phthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22298.0100 8.22298.1000 8.22298.9025
8.22298.0100EA 32.4 EUR InStock
8.22298.0100 8.22298.1000 8.22298.9025
Phthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79
Dichte: 1.576 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5.74 g/l (20 °C)
Melting Point 191 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 166.13 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 289 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 7.8 hPa (191 °C)
Flash Point 168 °C
Density 1.59 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (5 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge