Phthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
402915-1KG 402915-250G 402915-25G
SIAL402915-1KGEA 101 EUR InStock
SIAL402915-1KG SIAL402915-250G SIAL402915-25G
Phthalsäure, Sigma-Aldrich®
Phthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79
Dichte: 1.576 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge