Kaliumhydrogenphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
179922-100G 179922-500G
SIAL179922-100GEA 31.8 EUR InStock
SIAL179922-100G SIAL179922-500G
Kaliumhydrogenphthalat, Sigma-Aldrich®
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Melting Pt: 295…300 °C
Dichte: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=cc8e011180c68e19e524dd3eb6f3b34f86486515&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge