2,6-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005228-1G 005228-5G
FLUO005228-1GEA 30.8 EUR InStock
FLUO005228-1G FLUO005228-5G
2,6-Difluorphenylboronsäure
2,6-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
MDL Number: MFCD00792436
CAS-Nummer: 162101-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge