3,5-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13044.POR 013044-1G 013044-25G 013044-5G
CHMPFL13044.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13044.POR FLUO013044-1G FLUO013044-25G FLUO013044-5G
3,5-Difluorphenylboronsäure
3,5-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
MDL Number: MFCD01318138
CAS-Nummer: 156545-07-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge