3-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
010996-5G 010996-25G
FLUO010996-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO010996-5G FLUO010996-25G
3-Fluorphenylboronsäure
3-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Melting Pt: 216…218 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236042
CAS-Nummer: 768-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge