4-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
006182-5G 006182-25G 006182-100G
FLUO006182-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006182-5G FLUO006182-25G FLUO006182-100G
4-Fluorphenylboronsäure
4-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Melting Pt: 263…265 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039136
CAS-Nummer: 1765-93-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge