Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%

Lieferant: MAYBRIDGE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

AC35972.250 AC35972.1
MAYBAC35972.250EA 0 EUR InStock
MAYBAC35972.250 MAYBAC35972.1
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure


Formel: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93 g/mol
Melting Pt: 79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320697
CAS-Nummer: 179113-90-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge