2,3,5-Trifluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007954-5G 007954-10G
FLUO007954-5GEA 152 EUR InStock
FLUO007954-5G FLUO007954-10G
2,3,5-Trifluorbenzaldehyd
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,407 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00083538
CAS-Nummer: 126202-23-1
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge