2,4,6-Trifluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
013013-1G 013013-5G 013013-25G
FLUO013013-1GEA 30.8 EUR InStock
FLUO013013-1G FLUO013013-5G FLUO013013-25G
2,4,6-Trifluorbenzaldehyd
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MDL Number: MFCD00061197
CAS-Nummer: 58551-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge