Pentafluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
103748-10G 103748-2.5G
SIAL103748-10GEA 110 EUR InStock
SIAL103748-10G SIAL103748-2.5G
Pentafluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzaldehyde
Formel: C₇HF₅O
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 24 °C
Dichte: 1,7518 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003303
CAS-Nummer: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge