2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004829-5G 004829-25G
FLUO004829-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004829-5G FLUO004829-25G
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₆F₂O₂
MDL Number: MFCD00042251
CAS-Nummer: 71653-64-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge