4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004830-5G 004830-25G
FLUO004830-5GEA 79.1 EUR InStock
FLUO004830-5G FLUO004830-25G
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₆F₂O₂
MDL Number: MFCD00042252
CAS-Nummer: 73960-07-3
EINECS: 277-653-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge