4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001404-5G 001404-25G 001404-100G
FLUO001404-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001404-5G FLUO001404-25G FLUO001404-100G
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 80
Dichte: 1.331 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041530
CAS-Nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge