2,3,5-Trifluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007957-5G 007957-10G 007957-1G
FLUO007957-5GEA 168 EUR InStock
FLUO007957-5G FLUO007957-10G FLUO007957-1G
2,3,5-Trifluorbenzonitril
2,3,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
MW: 157.09 g/mol
MDL Number: MFCD00083539
CAS-Nummer: 241154-09-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge