3,4,5-Trifluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007488-5G 007488-1G
FLUO007488-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007488-5G FLUO007488-1G
3,4,5-Trifluorbenzonitril
3,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Siedepunkt: 72…73 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 45…47 °C
MDL Number: MFCD00074948
CAS-Nummer: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge