3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001489-1G 001489-5G 001489-25G
FLUO001489-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001489-1G FLUO001489-5G FLUO001489-25G
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 236
Melting Pt: 37
MDL Number: MFCD00040959
CAS-Nummer: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge