2,6-Difluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004790-25G 004790-100G 004790-250G
FLUO004790-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004790-25G FLUO004790-100G FLUO004790-250G
2,6-Difluorbenzoylchlorid
2,6-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000659
CAS-Nummer: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge