3,5-Difluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002113-10G 002113-25G 002113-100G
FLUO002113-10GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002113-10G FLUO002113-25G FLUO002113-100G
3,5-Difluorbenzoylchlorid
3,5-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010309
CAS-Nummer: 129714-97-2
UN: 3265
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge