3-Fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001641-25G 001641-100G 001641-250G
FLUO001641-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001641-25G FLUO001641-100G FLUO001641-250G
3-Fluorbenzoylchlorid
3-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000670
CAS-Nummer: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge