2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007546-5G 007546-25G
FLUO007546-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO007546-5G FLUO007546-25G
2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (15 mmHg)
MDL Number: MFCD00052330
CAS-Nummer: 162046-61-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge