3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007547-5G 007547-25G 007547-1G
FLUO007547-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007547-5G FLUO007547-25G FLUO007547-1G
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
MDL Number: MFCD00061268
CAS-Nummer: 86270-03-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge