4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007548-1G 007548-5G 007548-25G
FLUO007548-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007548-1G FLUO007548-5G FLUO007548-25G
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Siedepunkt: 90…92 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00052329
CAS-Nummer: 36823-88-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge