4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005859-5G 005859-1G 005859-25G
FLUO005859-5GEA 69.8 EUR InStock
FLUO005859-5G FLUO005859-1G FLUO005859-25G
4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid
4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃OS
Siedepunkt: 96 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD01631632
CAS-Nummer: 330-14-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge