2,3,5-Trifluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007955-5G 007955-10G 007955-1G
FLUO007955-5GEA 195 EUR InStock
FLUO007955-5G FLUO007955-10G FLUO007955-1G
2,3,5-Trifluorbenzamid
2,3,5-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
MW: 175.11 g/mol
MDL Number: MFCD00061198
CAS-Nummer: 238403-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge